Documents
1.07253
Supelco
Phenylhydrazinium chloride
for analysis
Synonyme(s) :
Phenylhydrazinium chloride, Phenylhydrazine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-444-7
Nomenclature NACRES :
NB.21
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (silver nitrate titration)
Forme
solid
Cendres sulfatées
≤0.1%
Perte
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
2.6-2.9 (50 g/L in H2O)
Pf
245 °C (decomposition)
Solubilité
50 g/L
Masse volumique apparente
330 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
Clé InChI
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Solubility in ethanol: passes test
Solubility in water: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Iron (Fe): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (105 °C): ≤ 0.5 %
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)