A2754
Adénosine 5′-diphosphate sodium salt
bacterial, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Sel sodique de l'ADP, ADP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bacterial
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H15N5O10P2/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(24-10)1-23-27(21,22)25-26(18,19)20/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Clé InChI
XTWYTFMLZFPYCI-KQYNXXCUSA-N
Informations sur le gène
human ... HSP90AA1(3320) , P2RY1(5028)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- comme témoin positif de l'agrégation plaquettaire pour analyser l'activité anti-plaquettes de la désintégrine par agrégométrie.
- dans la préparation d'une solution-mère pour un test de stress mitochondrial.
- comme témoin positif dans une analyse de cytométrie en flux pour étudier l'effet de la protéine C réactive pentamère (pCRP) et de la CRP monomère (mCRP) sur l'expression de CD62p (sélectine P) par les plaquettes.
- comme agoniste des plaquettes pour stimuler l'agrégation plaquettaire.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.