114715
Phenylhydrazine hydrochloride
≥99%
Synonyme(s) :
Phenylhydrazinium chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
solid
Pf
250-254 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 50 mg/mL
Chaîne SMILES
Cl[H].NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
Clé InChI
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges