P5739
Placenta Growth Factor-2 from mouse
lyophilized powder, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
PGF-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Pureté
>97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~38 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Pgf(18654)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.