P1588
Placenta Growth Factor human
PlGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
PGF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
powder
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
29 kDa
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1.0 EU/μg
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.