1225703
USP
Doxorubicine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
DOX, Hydroxydaunorubicine hydrochloride
1 180,00 €
About This Item
1 180,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
doxorubicin
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
216 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl[H].COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)CO
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22+,27-;/m0./s1
Clé InChI
MWWSFMDVAYGXBV-RUELKSSGSA-N
Informations sur le gène
human ... TOP2A(7153)
1 of 4
Cet article | BP990 | D2975000 | D1515 |
---|---|---|---|
grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
format neat | format neat | format neat | format - |
API family doxorubicin | API family doxorubicin | API family doxorubicin | API family - |
mp 216 °C (dec.) (lit.) | mp 216 °C (dec.) (lit.) | mp 216 °C (dec.) (lit.) | mp 216 °C (dec.) (lit.) |
Description générale
Application
- Doxorubicin Hydrochloride Injection
- Doxorubicin Hydrochloride for Injection
- Epirubicin Hydrochloride
- Epirubicin Hydrochloride Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable