P5188
TWEEN® 80
for molecular biology, syrup
Synonyme(s) :
Mono-oléate de polyoxy-éthylènesorbitane, Mono-oléate de polyéthylène glycol sorbitane, Monooléate de POE (20)-sorbitane, Polysorbate 80
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Description
non-ionic
Forme
syrup
Poids mol.
average mol wt 1310
Composition
Oleic acid, ≥58.0% (balance primarily linoleic, palmitic, and stearic acids)
CMC
0.012 mM
Température de transition
cloud point 65 °C
Densité
1.06 g/mL at 25 °C
HLB
15
Adéquation
molecular biology tested
Activité étrangère
DNAse (Exonuclease Detection), NICKase (Endonuclease Detection), RNAse, none detected
Chaîne SMILES
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clé InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves