P8192
TWEEN® 80 solution
10%, low peroxide
Synonyme(s) :
Polysorbate 80, Polyethylene glycol sorbitan monooleate solution, Polyoxyethylenesorbitan Monooleate
Description
non-ionic
Concentration
10%
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clé InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Application
Composants
Qualité
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?