Documents
8.22187
Sigma-Aldrich
TWEEN® 80
for synthesis
Synonyme(s) :
Mono-oléate de polyoxy-éthylènesorbitane, Mono-oléate de polyéthylène glycol sorbitane, Monooléate de POE (20)-sorbitane, Polysorbate 80
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
500-019-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1.33 hPa
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
42200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
300-500 cSt(25 °C)
Point d'ébullition
>100 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point >149 °C
Densité
1.07 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
Clé InChI
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Application
Tween® 80 pour la synthèse. N° CAS 9005-65-6, pH 5 - 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C).
Remarque sur l'analyse
Densité (d 20 °C/4 °C) : 1,060 - 1,090
Indice de saponification : 45 - 55
Indice d′hydroxyle : 65 - 80
Identité (IR) : satisfait au test
En raison de sa plage de fusion spécifique, ce produit peut être sous forme solide, liquide, fondue solidifiée ou surfondue.
Informations légales
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup