Principaux documents
25668
Sigma-Aldrich
Chloroform – isoamyl alcohol mixture
BioUltra, for molecular biology, 49:1, ≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
Synonyme(s) :
Chloroform:Isoamyl Alcohol Solvent Mix
100 ML
84,30 €
500 ML
317,00 €
84,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
84,30 €
500 ML
317,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352401
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
84,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
Forme
liquid
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% free alkali (as NH3)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.07
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O.CHCl3/c1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
BKHZIBWEHPHYAI-UHFFFAOYSA-N
Application
Chloroform – isoamyl alcohol mixture is a deproteinizing reagent used in conjunction with phenol for improving the efficiency of RNA and DNA (nucleic acid) extractions.
Composants
mixture of chloroform and isoamyl alcohol in the ratio of 49:1 (v/v)
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Purification of RNA by SDS solubilization and phenol extraction.
Rio DC, Ares M Jr, Hannon GJ, Nilsen TW.
Cold Spring Harbor Protocols, 2010, 5439-5439 (2010)
Bacterial RNA isolation.
Ares M.
Cold Spring Harbor Protocols, 1012, 1024-1027 (2012)
D.M. Wallace
Methods in Enzymology, 152, 35-35 (1987)
Deanna L Davis et al.
Journal of lipid research, 61(4), 505-522 (2020-02-12)
Myelin is a unique lipid-rich membrane structure that accelerates neurotransmission and supports neuronal function. Sphingolipids are critical myelin components. Yet sphingolipid content and synthesis have not been well characterized in oligodendrocytes, the myelin-producing cells of the CNS. Here, using quantitative
Marion Poirier et al.
ChemMedChem, 14(2), 224-236 (2018-12-07)
By screening a focused library of kinase inhibitor analogues in a phenotypic co-culture assay for angiogenesis inhibition, we identified an aminotriazine that acts as a cytostatic nanomolar inhibitor. However, this aminotriazine was found to be completely inactive in a whole-kinome