Principaux documents
25666
Supelco
Chloroform – isoamyl alcohol mixture
24:1, ≥99.5%, for molecular biology, BioUltra
100 ML
79,50 €
500 ML
292,00 €
79,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
79,50 €
500 ML
292,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
ND.02
79,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Chloroform – isoamyl alcohol mixture, BioUltra, for molecular biology, 24:1, ≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
Forme
liquid
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% free alkali (as NH3)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.1
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O.CHCl3/c1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
Clé InChI
BKHZIBWEHPHYAI-UHFFFAOYSA-N
Composants
mixture of chloroform and isoamyl alcohol in the ratio of 24:1 (v/v)
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Justine Cheval et al.
mSphere, 4(3) (2019-06-07)
The use of high-throughput sequencing (HTS) to identify viruses in biologicals differs from current molecular approaches, since its use enables an unbiased approach to detection without the need to design specific primers to preamplify target sequences. Its broad range of
Iris E M de Jong et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 69(4), 1719-1734 (2018-12-07)
Peribiliary glands (PBG) are a source of stem/progenitor cells organized in a cellular network encircling large bile ducts. Severe cholangiopathy with loss of luminal biliary epithelium has been proposed to activate PBG, resulting in cell proliferation and differentiation to restore
Montserrat Saladié et al.
Frontiers in microbiology, 11, 572504-572504 (2020-10-31)
In recent years the study of the commensal microbiota is driving a remarkable paradigm shift in our understanding of human physiology. However, intrinsic technical difficulties associated with investigating the Microbiomics of some body niches are hampering the development of new
Simon C Johnson et al.
Kidney international, 95(2), 455-466 (2018-11-26)
Mitochondrial diseases represent a significant clinical challenge. Substantial efforts have been devoted to identifying therapeutic strategies for mitochondrial disorders, but effective interventions have remained elusive. Recently, we reported attenuation of disease in a mouse model of the human mitochondrial disease
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf