Principaux documents
P0666
Supelco
5α-Pregnan-3β-ol-20-one
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3β-Hydroxy-5α-tetrahydroprogesterone, 5α-Dihydropregnenolone, Allopregnanolone, Isopregnanolone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Chaîne SMILES 
CC(=O)C1CCC2C3CC[C@H]4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C