MTOX1304
Canine MDR1 Knockout, Human BCRP Knockin MDCKII Cells
canine kidney (cocker spaniel)
Synonyme(s) :
MDCKII MDR1 KO hBCRP knockin
1 280,00 €
About This Item
1 280,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Canine MDR1 Knockout, Human BCRP Knockin MDCKII Cells,
Source biologique
canine kidney (cocker spaniel)
Forme
liquid
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... ABCG2(9429)
Application
Caractéristiques et avantages
Qualité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable