Documents
542334
Sigma-Aldrich
IGEPAL® CO-630
average Mn 617
Synonyme(s) :
Éther de polyoxyéthylene (9) nonylphényle, ramifié
About This Item
Formule linéaire :
(C2H4O)n · C15H24O · n=9-10
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Poids mol.
average Mn 617
Point d'ébullition
250 °C (lit.)
Densité
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13
Catégories apparentées
Description générale
IGEPAL® CO-630 est un éthoxylate d′alkylphénol essentiellement utilisé comme tensioactif anionique. Il fait partie de la gamme IGEPAL de tensioactifs, qui possèdent des chaînes hydrophobes. Il a notamment les propriétés suivantes : faible tension de surface, sensibilité réduite et biocompatibilité.
Application
Tensioactif non ionique.
Informations légales
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Wetting of TX-100 and Igepal CO-630 Surfactants on a PTFE Surface
Biswal NR and Paria S
Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(10), 6138-6145 (2011)
Preparation of highly concentrated stable dispersions of uniform silver nanoparticles
Sondi I, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 260(1), 75-81 (2003)
Viktorija Herceg et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-24)
Cyclopeptidic chemotherapeutic prodrugs (cPCPs) are macromolecular protease-sensitive doxorubicin (DOX) prodrugs synthesized from a cyclodecapeptidic scaffold, termed Regioselectively Addressable Functionalized Template (RAFT). In order to increase the chemotherapeutic potential of DOX and limit its toxicity, we used a Cathepsin B (Cat
Wettability of a PTFE surface by cationic-non-ionic surfactant mixtures in the presence of electrolytes
Chaudhuri RG, et al.
Soft Matter, 8(20), 5429-5433 (2012)
Mirko Trilling et al.
Journal of virology, 83(8), 3684-3695 (2009-02-13)
Vaccinia virus (VACV) replicates in mouse and human fibroblasts with comparable kinetics and efficiency, yielding similar titers of infectious progeny. Here we demonstrate that gamma interferon (IFN-gamma) but not IFN-alpha or IFN-beta pretreatment of mouse fibroblasts prior to VACV infection