Principaux documents
NP10
Sigma-Aldrich
TERGITOL
Type NP-10
Synonyme(s) :
Mono(p-nonylphenyl)ether, Polyethylene glycol mono(branched p-nonylphenyl) ether
100 ML
47,70 €
500 ML
71,60 €
47,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
47,70 €
500 ML
71,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
non-ionic
Niveau de qualité
Type
Type NP-10
Poids mol.
682 g/mol
CMC
55 ppm
Température de transition
cloud point 63 °C
HLB
13.2
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
Clé InChI
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Tergitol is a nonionic surfactant. [1]
Application
Tergitol has been used in a study to assess the structural characterization and antimicrobial properties of silver nanoparticles. [2] It has also been used in a study to investigate the detection of Salmonella enterica serotype enteritidis in naturally contaminated environmental samples from integrated poultry houses. [3]
Autres remarques
Polyglycol ether (nonionic) surfactants.
Informations légales
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
476.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
247 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Ning Jie Yang et al.
Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.), 23(11), 1509-1517 (2016-04-14)
Estrogen-related receptor β (ESRRB), which is a member of the nuclear orphan receptor family, regulates the messenger RNA (mRNA) expression levels of the transcription factors, Oct4 and Nanog, in early embryos and germ cells, thereby maintaining the undifferentiated state and
Mohosin Sarkar et al.
Journal of lipids, 2012, 610937-610937 (2012-06-22)
Paraoxonase-1 (PON1) is a serum protein, the activity of which is related to susceptibility to cardiovascular disease and intoxication by organophosphorus (OP) compounds. It may also be involved in innate immunity, and it is a possible lead molecule in the
Carmen Vida et al.
Frontiers in microbiology, 7, 4-4 (2016-02-03)
This study focused on the microbial profile present in an agricultural soil that becomes suppressive after the application of composted almond shells (AS) as organic amendments. For this purpose, we analyzed the functions and composition of the complex communities present
Rosanna S Kwok et al.
PLoS genetics, 11(7), e1005307-e1005307 (2015-07-02)
Daily rhythms in gene expression play a critical role in the progression of circadian clocks, and are under regulation by transcription factor binding, histone modifications, RNA polymerase II (RNAPII) recruitment and elongation, and post-transcriptional mechanisms. Although previous studies have shown
Bwalya Lungu et al.
Journal of food protection, 75(4), 743-747 (2012-04-11)
Conventional culture methods have traditionally been considered the "gold standard" for the isolation and identification of foodborne bacterial pathogens. However, culture methods are labor-intensive and time-consuming. A Salmonella enterica serotype Enteritidis-specific real-time PCR assay that recently received interim approval by
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.