Merck
492016
NP-40 Alternative
Synonyme(s) :
NP-40 Alternative - CAS 9016-45-9 - Calbiochem, Nonylphenyl Polyethylene Glycol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
RTECS - MD0905000
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
clear colorless
CMC
50 - 300 μM
solubility
water: 25 mg/mL, aqueous buffer: soluble
density
1.06 g/mL
application(s)
(Isolating membrane proteins)
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(CCOc1ccc(cc1)CCCCCCCCC)CCO
InChI
1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3
InChI key
BLXVTZPGEOGTGG-UHFFFAOYSA-N
General description
A non-ionic surfactant used in the isolation and purification of functional membrane protein complexes and in two-dimensional (2D) gel electrophoresis. Similar in usage to NP-40 and TRITON X-100 Detergent(Cat. No. 648462).
Application
NP-40 Alternative has been used:
  • as a component of the lysis buffer for solubilizing proteins from transfected HEK293 cells.
  • as a component of the wash buffer for efficient solubilization of biotinylated plasma proteins in plasma protein profiling and chromatin immunoprecipitation (ChIP).
  • for the purification of doublet microtubules from cilia for single particle cryo-electron microscopy (cryo-EM).
Other Notes
Ripoche, P., et al. 1982. Biochim. Biophys. Acta693, 497.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
pictograms
Exclamation markEnvironment
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
503.6 °F - Pensky-Martens closed cup - (own results)
flash_point_c
262 °C - Pensky-Martens closed cup - (own results)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)