368881
Fast Red TR Salt
Dye content 15 %
Synonyme(s) :
Fast Red TR Salt hemi(zinc chloride) salt, 4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt, Azoic Diazo No. 11
101,00 €
About This Item
101,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 15%
λmax
284 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥3000 at 281-287 nm in water at 0.006 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Clé InChI
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable