N2132
4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside
≥98%
Synonyme(s) :
PNPX
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Score du produit alternatif plus écologique
old score: 100
new score: 51
Find out more about DOZN™ Scoring
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Solubilité
methanol: 49.00-51.00 mg/mL
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9+,10-,11+/m1/s1
Clé InChI
MLJYKRYCCUGBBV-YTWAJWBKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3