487507
p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside
≥99% (HPLC), solid, β-glucosidase substrate, Calbiochem®
Synonyme(s) :
p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside, p-Nitrophenyl-β-glucoside, 1-O- p-Nitrophenyl-D-glucose, p-Nitrophenyl-β-glucoside, 1-O-p-Nitrophenyl-D-glucose
About This Item
Produits recommandés
product name
p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside, Chromogenic substrate for β-glucosidase.
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Description générale
Avertissement
Autres remarques
Riou, C., et al. 1998. Appl. Environ. Microbiol. 64, 3607.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable