M5878
Methyl β-D-xylopyranoside
≥99% (GC)
456,00 €
About This Item
456,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥99% (GC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D -66.5 to -64.5, c = 10% (w/v) in water
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Couleur
white to off-white
Pf
155-158 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CO[C@@H]1OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5/c1-10-6-5(9)4(8)3(7)2-11-6/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable