M7894
IgG1, Kappa from murine myeloma
clone MOPC 21, ascites fluid, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Mouse IgG1-κ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Clone
MOPC 21, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Application(s)
research pathology
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Application
- in stimulation assay and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- as isotype controls in islet hormone production
- in flow cytometric analysis, in cell migration assay
- as control antibody in evaluation of methylation
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable