N0128
Nitrilotriacetic acid disodium salt
Sigma Grade, ≥99%
Synonyme(s) :
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Triglycollamic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Sigma Grade
Pureté
≥99%
Forme
powder
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.2Na/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13;;/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
RHPXYIKALIRNFA-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Avertissement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2