ED3SS
Ethylenediaminetetraacetic acid trisodium salt hydrate
≥95%
Synonyme(s) :
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid trisodium salt hydrate, EDTA trisodium salt hydrate, Edathamil hydrate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Pf
300 °C
Solubilité
1 M NaOH: soluble, clear, colorless to light yellow
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
Clé InChI
KKTNQJMZBPLVKM-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable