Z2876
Zinc sulfate solution
0.3 N
Synonyme(s) :
Zinc Sulfate hydrate, ZnSO4
About This Item
Produits recommandés
Forme
aqueous solution
Concentration
0.3 N
Chaîne SMILES
[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Zn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
NWONKYPBYAMBJT-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable