MAK191
Carrez Clarification Reagent Kit
Sufficient for 100 tests
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 100 tests
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Adéquation
Principe
Composants de kit seuls
- Carrez Reagent I
- Carrez Reagent II
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1