D0550
3,5-Dinitrosalicylic acid
used in colorimetric determination of reducing sugars
Synonyme(s) :
3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid, DNS
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC and titration)
Forme
powder
Pf
168-172 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Clé InChI
LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable