AQ112F
Goat Anti-Human IgG Antibody, F(ab′)2, FITC conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
EIA and Western blots: 1:5000-1:100,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3