M8386
α,β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate sodium salt
CD73 inhibitor
Synonyme(s) :
AMP-CP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2.Na.H/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21;;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;
Clé InChI
HEBWZOPLDYDXPJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable