A1388
Adenosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt
≥75% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
ATP-γ-S, Adenosine 5′-(3-thiotriphosphate) tetralithium salt, Ado-5′-PPP[S]
104,00 €
About This Item
104,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥75% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable