01930
Adenosine 5′-monophosphate disodium salt
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
5′-AMPdisodium salt,, Adenylic acid disodium salt, 5′-AMP-Na2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
microbial (Candida utilis)
synthetic
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −43±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4 (dry matter)
Impuretés
≤26% water
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H14N5O7P.2Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(22-10)1-21-23(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
Clé InChI
QGXLVXZRPRRCRP-IDIVVRGQSA-L
Catégories apparentées
Application
- as a dissolved organic phosphorus (DOP) compound to study its rate of hydrolysis in Escherichia coli lysates
- to induce calcium responses in Fura2-loaded osteoblast (C2-OB)
- as a nucleotide metabolite in the medium for the isolation, culture, and identification of glioma stem cells (GSCs)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable