Principaux documents
M7949
Sigma-Aldrich
Mitomycine C from Streptomyces caespitosus
≥98% (HPLC), γ-irradiated, suitable for cell culture
2 MG
164,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 MG
164,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H18N4O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.33
Beilstein:
7231816
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
Streptomyces caespitosus
Niveau de qualité
Stérilité
γ-irradiated
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder or crystals
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
dark blue
Pf
>360 °C
Solubilité
DMSO: 1.0 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CN3C4=C([C@@H](COC(N)=O)[C@@]3(OC)[C@@]1([H])N2)C(=O)C(N)=C(C)C4=O
InChI
1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Clé InChI
NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Application
Mitomycin C is produced by a strain of actinomyces, Streptomyces caespitosus. It contains three anticancer moieties, quinine, urethane, and aziridine groups. It is used to generate mitotically inactive feeder cells in cell culture systems, such as the mitotically inactive fibroblasts used in embryonic stem cell systems.
Actions biochimiques/physiologiques
Mode d′action : Ce produit est un agent alkylant qui cible spécifiquement la guanine dans la séquence nucléosidique 5′-CpG-3′. Il inhibe la synthèse de l′ADN en réagissant de façon covalente et en formant des liaisons croisées entre les brins complémentaires d′ADN. Ceci empêche la séparation des brins complémentaires d′ADN, ce qui inhibe la réplication de l′ADN.
Spectre antimicrobien : La mitomycine C présente une activité antitumorale puissante, particulièrement envers les cellules du carcinome ascitique d′Ehrlich, et une forte activité bactéricide envers les bactéries à Gram négatif et à Gram positif.
Attention
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C in the dark. Solutions at pH 6-9 can be stored at 0-5°C for up to a week, but if a precipitate forms, a fresh solution should be prepared - the precipitated solution has been proven toxic to cells.
Notes préparatoires
Mitomycin C is soluble in DMSO at 1.0 mg/mL
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Yardena Tenenbaum-Rakover et al.
Journal of medical genetics, 52(6), 391-399 (2015-04-16)
Primary gonadal failure is characterised by primary amenorrhoea or early menopause in females, and oligospermia or azoospermia in males. Variants of the minichromosome maintenance complex component 8 gene (MCM8) have recently been shown to be significantly associated with women's menopausal
Xianbin Zhang et al.
Journal of Cancer, 11(2), 479-487 (2020-01-04)
The poor survival rate of pancreatic cancer is still a major challenge for the clinicians and their patients. In this study, we evaluated the efficacy of metformin, an inhibitor of oxidative phosphorylation, in combination with LW6, which impairs malate dehydrogenase
Annika Gillis et al.
Applied and environmental microbiology, 80(14), 4138-4152 (2014-05-06)
GIL01, Bam35, GIL16, AP50, and Wip1 are tectiviruses preying on the Bacillus cereus group. Despite the significant contributions of phages in different biological processes, little is known about the dealings taking place between tectiviruses and their Gram-positive bacterial hosts. Therefore
Sayuri Yamazaki et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(11), 5488-5497 (2014-10-29)
Accumulating evidence shows that immunological tolerance induced by Ag administration together with UVB irradiation is dependent on Foxp3(+) CD4(+) regulatory T (Treg) cells. However, the mechanisms by which UVB controls Treg cells in the skin are currently unclear. In this
D Hompes et al.
Journal of surgical oncology, 109(6), 527-532 (2014-01-01)
Oxaliplatin and Mitomycin C (MMC) are both suitable as intraperitoneal chemotherapy agents in HIPEC for peritoneal carcinomatosis (PC) of colorectal cancer (CRC). Patient cohorts from two different HIPEC-centers underwent cytoreductive surgery and HIPEC with Oxaliplatin (39 patients) and MMC (56
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic