M7653
Medium 199
With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 Solution, TCM 199
62,70 €
About This Item
62,70 €
Produits recommandés
Nom du produit
Medium 199, With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Composants
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Reconstitution
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Contenu apparenté
Discover the formulation for Medium 199 for cell culture applications, including vaccine development.