Really good value for money and always arrives with a good shelf-life in terms of expiry date. Great for adding cytokines + hydrocortisone to to create your own endothelial cell growth medium - has kept my HUVECs consistently happy since I started using it in 2018. Also great to use when isolating human primary endothelial cells.
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 17,80 € |
500 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 36,40 € |
1 L | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 86,80 € |
A propos de cet article
17,80 €
Nom du produit
Medium 199, With Earle′s salts, L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
NaHCO3: yes
L-glutamine: yes
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- as a suspension media to maintain the primary neuronal cultures
- as a component of the collagen gel for ex vivo embryonic heart culture
- to maintain the ovarian tissue sections as part of the slow-freezing protocol
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form powder | form powder |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components NaHCO3: yes | components sodium pyruvate: no | components L-glutamine: yes | components L-glutamine: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medium 199
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
64-17-5