Principaux documents
F6428
Sigma-Aldrich
Réactif pour glycérol à l'état libre
used for quantitative enzymatic determination of glycerol
40 ML
213,00 €
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
40 ML
213,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.25
213,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Utilisation
40 mL sufficient for 50 reactions
Couleur
white to off-white
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Maladie(s) pertinente(s)
obesity
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C(C(CO)O)O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le réactif pour glycérol à l'état libre offre une méthode de mesure précise des taux de glycérol endogène libre par le biais de réactions enzymatiques couplées, ce qui permet de s'affranchir de l'hydrolyse initiale par la lipase. Contrairement aux triglycérides, qui sont généralement liés à des protéines et transportés par le plasma, le glycérol à l'état libre circule de manière indépendante. Cette approche innovante est basée sur une hydrolyse enzymatique ou alcaline des triglycérides, libérant du glycérol et des acides gras libres pour une mesure exacte.
Le kit de dosage des triglycérides sériques (référence TR0100) offre une solution complète pour évaluer le glycérol, les vrais triglycérides et les triglycérides totaux dans les échantillons de sérum et de plasma. Via une hydrolyse enzymatique par la lipase, les triglycérides sont convertis en acides gras libres et en glycérol et peuvent ainsi être quantifiés précisément par la référence F6428 grâce à des réactions enzymatiques couplées.
Contrairement à de nombreux réactifs de dosage des triglycérides du commerce, cette méthode permet de distinguer le glycérol endogène du glycérol issu de l'hydrolyse des glycérides par la lipase. Grâce à cette technologie avancée, les chercheurs peuvent analyser en toute confiance les taux de glycérol avec une exactitude et une fiabilité exceptionnelles.
Application
Le réactif pour glycérol à l'état libre facilite la détermination enzymatique quantitative des taux de glycérol dans le sérum ou le plasma. Il peut aussi servir à mesurer la libération de glycérol par lipolyse dans les tissus adipeux.[1][2]
Actions biochimiques/physiologiques
Le glycérol subit une phosphorylation sous l'effet de l'action enzymatique de la glycérol kinase (GK), utilisant de l'adénosine-5′-triphosphate (ATP) pour produire du glycérol-1-phosphate (G-1-P) et de l'adénosine-5′-diphosphate (ADP). Le glycérol-1-phosphate (G-1-P) est ensuite oxydé par la glycérol phosphate oxydase (GPO) pour donner du dihydroxyacétone phosphate (DAP) et du peroxyde d'hydrogène (H2O2). Ce processus fait intervenir la peroxydase (POD), qui catalyse le couplage du peroxyde d'hydrogène (H2O2) avec la 4-aminoantipyrine (4-AAP) et la N-éthyl-N-(3-sulfopropyl) m-anisidine de sodium (ESPA) pour produire de la quinoneimine, un colorant présentant un pic d'absorbance à 540 nm.La hausse de l'absorbance observée à 540 nm est directement corrélée à la concentration du glycérol libre présent dans l'échantillon. Cette méthode permet de quantifier de manière fiable les taux de glycérol libre et d'analyser précisément les échantillons biochimiques.
Caractéristiques et avantages
  • Processus simplifié : rationalisez le déroulement de vos procédures grâce à un réactif unique, offrant un temps de réaction rapide de 5 minutes.
  • Conception conviviale : plus besoin de peser ou de mélanger de multiples réactifs, pour une plus grande simplicité d'utilisation et une plus grande efficacité.
Principe
Le réactif pour glycérol à l′état libre utilise des réactions à enzymes couplées pour produire une augmentation d′absorbance à 540 nm directement proportionnelle à la concentration en glycérol.
Liaison
En plus des kits, les réactifs individuels et l'étalon de glycérol sont disponibles séparément pour réaliser un plus petit nombre de réactions.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Claire Regazzetti et al.
Diabetes, 58(1), 95-103 (2008-11-06)
Obesity is characterized by an overgrowth of adipose tissue that leads to the formation of hypoxic areas within this tissue. We investigated whether this phenomenon could be responsible for insulin resistance by studying the effect of hypoxia on the insulin
Floriana Rotondo et al.
PeerJ, 4, e2725-e2725 (2016-12-06)
White adipose tissue (WAT) is a complex, diffuse, multifunctional organ which contains adipocytes, and a large proportion of fat, but also other cell types, active in defense, regeneration and signalling functions. Studies with adipocytes often require their isolation from WAT
GIP receptor deletion in mice confers resistance to high-fat diet-induced obesity via alterations in energy expenditure and adipose tissue lipid metabolism
Boer GA, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 320, E835-E845 (2021)
Geonho Kim et al.
Journal of insect physiology, 106(Pt 1), 13-19 (2017-05-20)
Acetic acid is a fermentation product of many microorganisms, including some that inhabit the food and guts of Drosophila. Here, we investigated the effect of dietary acetic acid on oviposition and larval performance of Drosophila. At all concentrations tested (0.34-3.4%)
H Y Tan et al.
The Journal of physiology, 594(24), 7309-7326 (2016-08-26)
Loss of function of the melanocortin 4 receptor (MC4R) results in hyperphagia, obesity and increased growth. Despite knowing that MC4Rs control food intake, we are yet to understand why defects in the function of the MC4R receptor contribute to rapid
Articles
Lipid Induced Insulin Resistance
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Could you kindly send me a package insert and a manual application for determination on automated clinical systems? Many thanks.
    1 answer
    1. The Free Glycerol Reagent is for R&D use only, not for in vitro diagnostic use, drug, household, or other uses. Please consult the Material Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices.