Principaux documents
M046080
Sigma-Aldrich
Cyanine 5 Phosphoramidite
configured for Polygen, configured for PerkinElmer
Synonyme(s) :
2-[5-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
M046080-0.05MMOL
188,00 €
0.1 MMOL
338,00 €
0.25 G
785,00 €
188,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
M046080-0.05MMOL
188,00 €
0.1 MMOL
338,00 €
0.25 G
785,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C60H72N4O4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
944.21
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
188,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (reversed phase HPLC)
Couleur
clear blue0.1M Acetonitrile
Compatibilité
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C1=C(N/2CCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)C=CC=C1)(C)C2=C\C=C\C=C\C(C3(C)C)=[N+](CCCOC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=CC=C6)C7=C3C=CC=C7.[Cl-]
InChI
1S/C60H72N4O4P.ClH/c1-46(2)64(47(3)4)69(67-44-23-40-61)68-45-25-42-63-55-33-22-20-31-53(55)59(7,8)57(63)35-18-12-17-34-56-58(5,6)52-30-19-21-32-54(52)62(56)41-24-43-66-60(48-26-13-10-14-27-48,49-28-15-11-16-29-49)50-36-38-51(65-9)39-37-50;/h10-22,26-39,46-47H,23-25,41-45H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GWCNEDQILVVBDJ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Cyanine 5 Phosphoramidite (C60H17N4O4P) is a dye with absorbance maxima at 646 nm and emission maxima 662 nm. It has a molecular weight of 888.78. Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification ofsynthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties,linkers, spacers or haptens.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable