Principaux documents
M043130
Sigma-Aldrich
6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite
configured for ABI
Synonyme(s) :
6-(4,7,2′,4′,5′,7′-Hexachloro-3′,6′-dipivaloylfluoresceinyl-6-carboxamido)-hexyl-1-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
0.1 MMOL
314,00 €
0.25 G
751,00 €
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.1 MMOL
314,00 €
0.25 G
751,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H52Cl6N3O10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1050.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
314,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
Niveau de qualité
Couleur
white to off-white, powder
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
Compatibilité
configured for ABI
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1cc(Cl)c2C(=O)OC3(c4cc(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)c4Oc5c(Cl)c(OC(=O)C(C)(C)C)c(Cl)cc35)c2c1Cl)OCCC#N
InChI
1S/C46H52Cl6N3O10P/c1-23(2)55(24(3)4)66(61-19-15-16-53)60-18-14-12-11-13-17-54-40(56)25-20-28(47)31-32(33(25)50)46(65-41(31)57)26-21-29(48)38(63-42(58)44(5,6)7)34(51)36(26)62-37-27(46)22-30(49)39(35(37)52)64-43(59)45(8,9)10/h20-24H,11-15,17-19H2,1-10H3,(H,54,56)
Clé InChI
RDZTYXJTMDFAOO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Phosphoramidite technology is ideally suited for the modification of synthetic oligonucleotides with covalently attached reporter moieties, linkers, spacers, or haptens. Sigma-Aldrich provides popular reporters and linkers ready to use for DNA/RNA synthesis machines such as β-cyanoethyl phosphoramidites. 6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite is one such label whose absorbance maxima is 535 nm and emission maxima is 556 nm. 6-Hexachloro-Fluorescein Phosphoramidite is configured for ABI Synthesizers.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Wilma Sabetta et al.
Plant methods, 7(1), 20-20 (2011-07-02)
Cultivated sunflower (Helianthus annus L.) is a globally important oilseed crop, subjected to intensive genetic and genomic studies. Although classical mutagenesis has successfully been applied to Helianthus genus in the past, we have developed the first sunflower TILLING resource. To