M046030
Cyanine 5 Phosphoramidite
configured for ABI ÄKTA® and OligoPilot®
Synonyme(s) :
2-[5-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1,3-pentadien-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Proligo Reagents
Pureté
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (reversed phase HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
944.21 g/mol
Couleur
clear blue0.1M in Acetonitrile
Solubilité
acetonitrile: 0.1 M, clear, blue
Compatibilité
configured for ABI ÄKTA® and OligoPilot®
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C1=C(N/2CCCOP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)C=CC=C1)(C)C2=C\C=C\C=C\C(C3(C)C)=[N+](CCCOC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=CC=C6)C7=C3C=CC=C7.[Cl-]
InChI
1S/C60H72N4O4P.ClH/c1-46(2)64(47(3)4)69(67-44-23-40-61)68-45-25-42-63-55-33-22-20-31-53(55)59(7,8)57(63)35-18-12-17-34-56-58(5,6)52-30-19-21-32-54(52)62(56)41-24-43-66-60(48-26-13-10-14-27-48,49-28-15-11-16-29-49)50-36-38-51(65-9)39-37-50;/h10-22,26-39,46-47H,23-25,41-45H2,1-9H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
GWCNEDQILVVBDJ-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable