Principaux documents
M041180
Sigma-Aldrich
6-Fluorescein Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonyme(s) :
6-FAM-phosphoramidite
0.1 G
136,00 €
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
0.1 G
136,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C46H58N3O10P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
843.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
136,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Essai
≥97% (31P-NMR)
≥97.0% (reversed phase HPLC)
Couleur
solid white to off-white
Solubilité
acetonitrile: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow (liquid)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Adéquation
conforms to structure for H-NMR
Compatibilité
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(OC(=O)C(C)(C)C)cc4Oc5cc(OC(=O)C(C)(C)C)ccc35)c2c1)OCCC#N
InChI
1S/C46H58N3O10P/c1-29(2)49(30(3)4)60(55-25-15-22-47)54-24-14-12-11-13-23-48-40(50)31-16-19-34-37(26-31)46(59-41(34)51)35-20-17-32(56-42(52)44(5,6)7)27-38(35)58-39-28-33(18-21-36(39)46)57-43(53)45(8,9)10/h16-21,26-30H,11-15,23-25H2,1-10H3,(H,48,50)
Clé InChI
MGPYJVWEJNTXLC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable