Principaux documents
L1043
Sigma-Aldrich
10x Single Cell Lysis & Fragmentation Buffer
500 REACTIONS
66,40 €
66,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 REACTIONS
66,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.25
66,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Application
Recommended for use with the SeqPlex DNA Amplification Kits
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Saori Takahashi et al.
Nature genetics, 51(3), 529-540 (2019-02-26)
Here, we report a single-cell DNA replication sequencing method, scRepli-seq, a genome-wide methodology that measures copy number differences between replicated and unreplicated DNA. Using scRepli-seq, we demonstrate that replication-domain organization is conserved among individual mouse embryonic stem cells (mESCs). Differentiated