11814389001
Roche
Red Blood Cell Lysis Buffer
solution, Roche, pkg of 100 mL, sufficient for 50-500 reactions
Synonyme(s) :
RBC Lysis Buffer, lysis buffer, red blood cells
71,10 €
About This Item
71,10 €
Produits recommandés
Forme
solution
Utilisation
sufficient for 50-500 reactions
Conditionnement
pkg of 100 mL
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
It has been used for the lysis of blood cells in femoral bone marrow, PBMC (peripheral blood mononuclear cells) and human lung adenocarcinoma samples.[5][6][7]
Forme physique
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)