K1750
αAcide α-cétoglutarique
≥98.5% (NaOH, titration)
Synonyme(s) :
Acide 2-oxoglutarique, Acide 2-oxopentanedioïque
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (NaOH, titration)
Forme
powder
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable