A propos de cet article
Formule linéaire :
C5H5O5K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-641-8
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].OC(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.K/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
XTCZBVVKDHLWKU-UHFFFAOYSA-M
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe