1025351
USP
Aminohippuric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
p-Aminohippuric acid, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)glycine
387,00 €
About This Item
387,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
aminohippuric acid
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
199-200 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
Clé InChI
HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable