G2751
Glutamic-Oxalacetic Transaminase from porcine heart
Type I, ammonium sulfate suspension, 200-500 units/mg protein
Synonyme(s) :
L-Aspartate:2-oxoglutarate aminotransferase, Aspartate Aminotransferase, GOT
About This Item
Produits recommandés
Type
Type I
Niveau de qualité
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
200-500 units/mg protein
Activité étrangère
glutamic-pyruvic transaminase ≤0.03%
lactic dehydrogenase ≤0.01%
malic dehydrogenase ≤0.01%
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- in an enzyme-coupled assay for evaluating L-asparaginase enzyme activity
- in microtiter plate format enzyme-based assay to estimate malic acid content in berry samples
- as a supplement in homogenization buffers for the isolation of heart mitochondrial membranes in the presence of oxaloacetate (OAA)-depleting system
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions