I4144
IL-3 mouse
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
IL-3, mIL-3, Interleukin-3 from mouse
393,00 €
About This Item
393,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Interleukin-3 from mouse, IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.01-0.1 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
15.1 kDa
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1.000 EU/μg
Couleur
white to yellow
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Il3(16187)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.