S9915
Stem Cell Factor from mouse
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
SCF, c-Kit ligand
424,00 €
About This Item
424,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Stem Cell Factor from mouse, SCF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Forme
powder
Puissance
≤10 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
18.3 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<1 EU/μg
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Kitl(17311) , kitl(17311)
Description générale
Recombinant mouse stem cell factor (SCF) is a 18.3 kDa protein containing 164 amino acid residues.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable