87580
Bromure de tétrakis(décyl)ammonium
≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
Bromure de tétradécylammonium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
powder
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Tetrakis(decyl)ammonium bromide is a quaternary ammonium/phosphonium salt used as an ion-pair agent, and for the modification of bentonite.
Application
- Platinum salts from aqueous to organic phase during the synthesis of platinum nanocrystals.
- Gold ions from an aqueous to an organic phase during the synthesis of gold nanoparticles.
- The alkylation of (E)‐pyridine aldoximes and (E)‐ketoximes with dihalohydrins.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable