Principaux documents
HS4426B
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
500 EACH
165,00 €
165,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
165,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
165,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom
natural
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap external thread
graduations additional graduation mark at 15 mL
Conditionnement
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Fabricant/nom de marque
Heathrow Scientific HS4426B
Paramètres
11,000 × g max. RCF
Diam. du bouchon
22.4 mm
Capacité
15 mL
Diam. du tube
17 mm
Adéquation
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Catégories apparentées
Description générale
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Caractéristiques et avantages
Conical Tube Volume- 15 mL
Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
Imprinted graduations
Bulk wrap Sterile
Autoclavable