Principaux documents
AXYSCT15ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL
Synonyme(s) :
15 ml centrifuge tubes
1 PKG
163,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
163,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 50 ea
case of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc SCT-15ML-500
Corning
Paramètres
12000 × g max. RCF
Capacité
15 mL
Couleur
clear
Raccords
cap (screw cap)
Adéquation
suitable for (centrifugation)