H7660
Heregulin-β1 (EGF Domain) human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonyme(s) :
HRG-β1
299,00 €
About This Item
299,00 €
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
<0.50 ng/mL
Poids mol.
predicted mol wt 8 kDa
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... NRG1(3084)
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable